Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.34
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NCCC1=CNC2=CC=C(O[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C=C21
InChI
1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI key
QALKNDMLQRCLGT-JHZZJYKESA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?