Przejdź do
S-155
Sertindole solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26ClFN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.94
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4344
vibrant-m
SML4344
Bitopertin
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
≥98% (HPLC)
grade
certified reference material
grade
-
format
single component solution
format
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
concentration
1 mg/mL in methanol
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)