Przejdź do
V-015
(−)-Riboflavin (Vitamin B2) solution
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1)), ampule of 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Synonim(y):
(−)-Riboflavin, Vitamin B2, Lactoflavin, Vitamin G
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
97825
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Quality Segment
grade
analytical standard, certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1))
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)