Przejdź do
V-016
Nicotinamide (Vitamin B3) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Nicotinamide, Vitamin B3, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin PP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
383619
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicotinamide is also known as niacinamide or nicotinic acid amide. It is the water-soluble form of Vitamin B3 found in plant and animal foods and mostly used as a dietary supplement.
Application
This certified solution standard is suitable for a variety of testing applications including quality control testing by HPLC for pharmaceutical preparations or dietary supplements.
Nicotinamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry and in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis.
Biochem/physiol Actions
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)