Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2(O)CCCCC2)C=C1
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
KYYIDSXMWOZKMP-WFGJKAKNSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?