Przejdź do
V-028
Vilazodone-D4
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Vilazodone-D4 hydrochloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23D4N5O2·HCl
Masa cząsteczkowa:
482.01
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N)C1=CC2=CC(N(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])CCN3CCCCC4=CNC5=CC=C(C#N)C=C54)=CC=C2O1.[H]Cl
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H/i9D2,11D2;
InChI key
RPZBRGFNBNQSOP-KYXUZOKASA-N
General description
Certified Spiking Solution® nadaje się jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania poziomów wilazodonu w moczu lub innych matrycach metodą LC/MS lub GC/MS w badaniach farmaceutycznych, toksykologii klinicznej lub badaniach kryminalistycznych. Vilazodone, sprzedawany jako lek przeciwdepresyjny VIIBRYD®, jest nowym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny zatwierdzonym przez FDA 21 stycznia 2011 r. do leczenia dużych zaburzeń depresyjnych.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIIBRYD is a registered trademark of Forest Laboratories, Inc.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)