Przejdź do
V-035
Nicotinic acid-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Vitamin B3-13C6 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
n1[13cH][13c]([13cH][13cH][13cH]1)[13C](=O)O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
General description
Nicotinic acid, also known as niacin, is a water-soluble vitamin of the B complex and an essential human nutrient. Niacin deficiency, often the result of impaired nutritional status associated with conditions ranging from malnutrition to chronic alcoholism, is frequently monitored in patient plasma samples by LC-MS/MS.
Application
Nicotinic acid-13C6 is a stable-labeled internal standard suitable for quantification of nicotinic acid levels by MS-based testing applications from diagnostic testing of niacin deficiency to quality control testing of niacin-based pharmaceutical preparations, dietary supplements, or fortified foods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)