Przejdź do
V-047
L-Ascorbic Acid (Vitamin C)-13C6 solution
500 μg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H8O6
Masa cząsteczkowa:
182.08
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.24
MDL number:
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in acetonitrile: water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O1[C@@H](C(C(=O)C1=O)O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-3,5,7-9H,1H2/t2-,3?,5+/m0/s1
InChI key
KRGQEOSDQHTZMX-IGCYCDGOSA-N
General description
Serum levels of L-ascorbic acid, commonly known as vitamin C, are an adequate measurement of clinical status. Low levels of vitamin C occur in scurvy, malabsorption, alcoholism, pregnancy, hyperthyroidism, and renal failure.
Application
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of vitamin C levels in serum or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical diagnostic, or forensic analysis applications.
L-Ascorbic Acid (Vitamin C)-13C6 solution, (13C6-ascorbic acid) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of ascorbate in aqueous solutions and plasma by gas chromatography-mass spectrometry.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)