Przejdź do
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
Synonim(y):
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
746,55 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
992,25 zł
500 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1705,95 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2267,55 zł
2.5 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
4250,70 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
6187,05 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
9076,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H8O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.22
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-74809-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)