Merck
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Produkt ENA413166179 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
Numer MDL:
Produkt ENA413166179 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)