Merck
ENA413166344
Enamine
(3-aminopropyl)(2-methoxyethyl)amine
Synonim(y):
N~1~-(2-methoxyethyl)-1,3-propanediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H16O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-9-6-5-8-4-2-3-7/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
LCVKUHWARTYVOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)