Merck
ENA432540435
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Produkt ENA432540435 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.2
Numer MDL:
Produkt ENA432540435 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11-12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
YEXWKCLXINFBDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)