Przejdź do
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
Synonim(y):
4-aminocyclohexanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2653,65 zł
100 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
3408,30 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
4777,20 zł
500 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
7403,85 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
9433,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O3N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.24
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-207287-50MG
2653,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)