Przejdź do
04-037
Przeciwciało anty-RalB, klon 25
clone 25, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
RAS-podobne białko B, homolog B onkogenu białaczki szympansiej v-ral, białko wiążące GTP, homolog B onkogenu białaczki szympansiej v-ral
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
25, monoclonal
Application:
WB
Citations:
17
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
25, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RALB(5899)
General description
24 kDa
RalA i RalB to małe monomeryczne GTPazy z rodziny Ras, które mogą być aktywowane poprzez mechanizm zależny od Ras. Są one wysoce homologiczne (89%). RalA jest wymagana do niezależnej od zakotwiczenia proliferacji i nowotworzenia poprzez kierowanie montażem egzocyst i spolaryzowaną egzocystozą w komórkach nabłonkowych (Cascone, 2008). RalB jest wymagane do tworzenia przerzutów i przeżycia komórek poprzez napędzanie montażu egzocyst podczas spolaryzowanej migracji komórek (Cascone, 2008). Białka Ral są proksymalnymi efektorami onkogennego Ras, a ich aktywność jest niezbędna do wspierania procesu nowotworzenia w niektórych nowotworach. Mutanty Ras, które są wadliwe w aktywacji wszystkich znanych efektorów Ras z wyjątkiem Ral GEF, nadal są w stanie indukować inwazyjne fenotypy w transfekowanych komórkach, co sugeruje rolę Ral w tych procesach
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd C-końca RalB
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Białka G
Wykrywaj RalB przy użyciu tego przeciwciała anty-RalB, klon 25 zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
To przeciwciało jest specyficzne dla RalB i nie wykrywa RalA.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by western blot on HEK293 or NIH/3T3 cell lysates.
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect RalB in HEK293, NIH/3T3, and rat liver cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0005899M417439HPA065232
description
clone 25, Upstate®, from mouse
description
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
clone
25, monoclonal
clone
4D1, monoclonal
clone
-
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P11234
UniProt accession no.
P11234
UniProt accession no.
Q15311
UniProt accession no.
P11233
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)