Przejdź do
17-439
Zestaw do testu aktywacji RalB (nieradioaktywny)
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
Synonim(y):
RAS-podobne białko B, v-ral homolog onkogenu B wirusa białaczki szympansiej, białko wiążące GTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 assays
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
4750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Analysis Note
Routinely evaluated by non-radioactive Kinase Assay.
Other Notes
anti-RalB, clone 25 (Cat.# 04-037)
Ral Assay Reagent (Ral BP1, agarose) (Cat.# 14-415)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)