Przejdź do
04-080
Przeciwciało anty-BAF250a/ARID1a, klon PSG3
clone PSG3, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PSG3, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
19
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PSG3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARID1A (8289)
General description
~270 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające 419 resztom w środkowej części ludzkiego BAF250a/ARID1a
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-BAF250a/ARID1a, klon PSG3 jest przeciwciałem przeciwko BAF250a/ARID1a do stosowania w WB, ChIP, IC i IHC.
Biochem/physiol Actions
BAF250a/ARID1a
Physical form
100 μg białka A oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG w 100 μl 1X PBS, pH 7,0, 0,1% azydku.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2702341HPA005456AMAB91192
description
clone PSG3, Upstate®, from mouse
description
clone GT3611, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3595, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
PSG3, monoclonal
clone
GT3611, monoclonal
clone
polyclonal
clone
CL3595, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ARID1A (8289)
Gene Information
human ... ARID1A(8289)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)