Przejdź do
04-478
Przeciwciało anty-fosfo-STAT1 (Ser 727), klon 12C5
clone 12C5, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
12C5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
10
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12C5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer727)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
92 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący otaczające aminokwasy seryny 727 na fosforylowanym STAT1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-fosfo-STAT1 (Ser 727), klon 12C5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosfo-STAT1 (Ser 727) znanego również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1 i zostało przetestowane w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowaną domenę STAT1 na serynie 727
Physical form
Format: Oczyszczony
Późniejsza adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wielkości
W 1 ml PBS zawierającego 0,09% azydku sodu, PEG, sacharozę i 50% glicerolu.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4504538AB16951SAB4300133
description
clone 12C5, Upstate®, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
Chemicon®, from rabbit
description
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
12C5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P42224
UniProt accession no.
P42224
UniProt accession no.
P42224
UniProt accession no.
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)