Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
NL41, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB, multiplexing
Citations:
8
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL41, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer7)
Gene Information
human ... CENPA(1058)
General description
Białko centromerowe A (CENP-A) to specyficzny dla centromeru wariant histonu o masie 17 kDa z 62% homologią aminokwasową do C-końca histonu H3. Zlokalizowany w centromerze, odgrywa centralną rolę w tworzeniu chromatyny specyficznej dla centromeru. Zubożenie histonu H3 w domenie wiążącej CENP-A sugeruje, że CENP-A może zastępować histon H3 w procesie pakowania α-satelitarnego DNA w pierwotną strukturę chromacji. CENP-A jest niezbędny w tworzeniu wyspecjalizowanych nukleosomów w centromerze, co sugeruje, że CENP-A jest specyficznym dla centromeru markerem epigenetycznym.
CENP-A jest wariantem histonu H3 występującym tylko w centromerach. Jest on fosforylowany przy serynie 7 podczas mitozy.
~17kDa
Immunogen
peptyd zawierający sekwencję RRpSRK, w której pS jest fosfo-seryną odpowiadającą aminokwasowi 7 ludzkiego CENP-A (białka centromerowego A)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-fosfo-CENP-A (Ser7), klon NL41 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosfo-CENP-A (Ser7) i zostało zwalidowane w Mplex, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
CENP-A fosforylowany na serynie 7
Inne nie testowane.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa zatrzymanych kolcemidem
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa zatrzymanych kolcemidem
routinely evaluated by immunoblot on acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells (Catalog #17-306)
Other Notes
Zastępuje: 05-792
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?