Przejdź do
07-574
Przeciwciało anty-CENP-A
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CENP-A, Anty-CenH3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
15
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CENPA(1058)
General description
17kDa
Białko centromerowe A (CENP-A) to specyficzny dla centromeru wariant histonu o masie 17 kDa z 62% homologią aminokwasową do C-końca histonu H3. Zlokalizowany w centromerze, odgrywa centralną rolę w tworzeniu chromatyny specyficznej dla centromeru. Zubożenie histonu H3 w domenie wiążącej CENP-A sugeruje, że CENP-A może zastępować histon H3 w procesie pakowania α-satelitarnego DNA w pierwotną strukturę chromacji. CENP-A jest niezbędny w tworzeniu wyspecjalizowanych nukleosomów w centromerze, co sugeruje, że CENP-A jest specyficznym dla centromeru markerem epigenetycznym.
CENP-A jest wariantem histonu H3 występującym tylko w centromerach.
Immunogen
peptyd (RRRSRKPEAPRRRS) odpowiadający aminokwasom 4-17 ludzkiego CENP-A
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-CENP-A jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania CENP-A, znanego również jako autoantygen Centromere A i zostało przetestowane w WB.
Biochem/physiol Actions
CENP-A
Przewiduje się szeroką reaktywność krzyżową gatunków.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od 2 do 8ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Histony kontrolne (z komórek Hela) traktowane lub nietraktowane kolcemidem
routinely evaluated by immunoblot in acid extracted histones from HeLa cells
Other Notes
Zastępuje: 04-205
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia