Przejdź do
04-855
Przeciwciało anty-GluR1, klon C3T, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone C3T, Upstate®
Synonim(y):
Anty-GluA1, Anty-GluR-1, Anty-GluR-A, Anty-GluR-K1, Anty-GluR1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C3T, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
63
2460,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C3T, monoclonal
species reactivity
human, chimpanzee, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
106 kDa
Glutaminian L jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym w ośrodkowym układzie nerwowym. Neuroprzekaźnictwo glutaminergiczne jest zaangażowane w większość aspektów normalnego funkcjonowania mózgu i może być zaburzone w wielu stanach neuropatologicznych. Metabotropowe receptory glutaminianu to rodzina receptorów sprzężonych z białkiem G, które zostały podzielone na 3 grupy. Grupa I obejmuje GRM1 i wykazano, że receptory te aktywują fosfolipazę C. Ekspresję GRM1 odnotowano w różnych regionach mózgu i rdzenia kręgowego. EST zostały wyizolowane z bibliotek mózgu i oka.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 858-868 (..TLPRNSGAGAS..) ludzkiego GluR1 (aminokwasy 840-850 dojrzałego ludzkiego GluR1).
Application
Immunoprecypitacja: 2 μl poprzedniej partii immunoprecypitowało GluR1 z preparatu mikrosomalnego mózgu szczura.
Immunohistochemia: Wykazano, że poprzednia partia tego przeciwciała wykrywa GluR1 w tkankach ludzkich, mysich i szczurzych.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Przeciwciało anty-GluR1, klon C3T wykrywa poziom GluR1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z szympansem na podstawie 100% homologii sekwencji.
Rozpoznaje GluR1, Mr 106 kDa.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Rutynowo oceniana metodą immunoblot na preparacie mikrosomalnym mózgu szczura (12-144)
Routinely evaluated by Western blotting of rat brain microsomal preparation.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:5,000-1:10,000 dilution of this lot detected GluR1 in rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Other Notes
Zastępuje: 05-855
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05855RSAB4501293SAB4501294
description
culture supernatant, clone C3T, Upstate®
description
Upstate®, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
Gene Information
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
clone
C3T, monoclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, chimpanzee, rat, mouse
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)