Przejdź do
05-855R
Przeciwciało anty-GluR1, rekombinowane, królicze monoklonalne
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-GluA1, Anty-GluR-1, Anty-GluR-A, Anty-GluR-K1, Anty-GluR1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
19
2330,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
General description
Monomer o masie 106 kDa i dimer o masie 200 kDa
Application
Anti-GluR1 Antibody, Recombinant jest przeciwciałem przeciwko GluR1 do stosowania w WB, IH.
Immunohistochemia: Nr kat. # 05-855R może wykrywać GluR1 w tkance mózgowej szczura w rozcieńczeniu 1:250.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Biochem/physiol Actions
Nr kat. # 05-855R rozpoznaje monomer i dimer GluR1.
Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało w 0,01 M Tris-Glicyna, 0,15 M NaCl, pH 7,4, 0,05% NaN3 z 40% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mikrosomalny mózgu szczura
Routinely evaluated by western blot on rat brain microsomal lysate.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04855SAB4501293SAB4501294
description
Upstate®, from rabbit
description
culture supernatant, clone C3T, Upstate®
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
monoclonal
clone
C3T, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, chimpanzee, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)