Przejdź do
05-1003
Przeciwciało anty-fosfo-Akt (Ser473), klon 6F5
clone 6F5, from mouse
Synonim(y):
Kinaza białkowa B, kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa, homolog onkogenu wirusa grasiczaka mysiego (v-akt) 1, kinaza białkowa rac alfa, homolog onkogenu wirusa grasiczaka mysiego v-akt 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6F5, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, vertebrates, human
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC, WB
Citations:
32
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F5, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, vertebrates, human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
Gene Information
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
General description
60 kDa
Akt/PKB jest kinazą Ser/Thr i głównym znanym efektorem szlaku kinazy PI3. Bierze udział w wielu szlakach sygnałowych, które odnoszą się do wielu procesów biologicznych, w tym metabolizmu glukozy, przeżycia/apoptozy komórek, kontroli cyklu komórkowego, angiogenezy, różnicowania oraz wzrostu i proliferacji komórek. U ssaków istnieją trzy izoformy Akt (Akt1/PKB, Akt2/PKB i Akt3/PKB). Wykazują one wysoki stopień homologii, ale różnią się nieznacznie lokalizacją regulacyjnych miejsc fosforylacji. Akt jest dominującą izoformą, która znajduje się w większości tkanek i uważa się, że odgrywa dominującą rolę we wzroście, przeżyciu, rozwoju embrionalnym i różnicowaniu adipocytów. Akt2 jest skorelowany z regulacją homeostazy glukozy i jest dominującą izoformą wyrażaną w tkankach reagujących na insulinę. Akt3 występuje obficie w tkance mózgowej. Każda izoforma Akt składa się z trzech funkcjonalnie różnych regionów: N-końcowej domeny Pleckstrin Homology (PH), która zapewnia moduł wiążący lipidy, aby skierować Akt do PIP3 w błonie komórkowej, który jest niezbędny do jego aktywacji, centralnej domeny katalitycznej zawierającej Thr308 i C-końcowego motywu hydrofobowego zawierającego Ser473. Aktywacja Akt jest zależna od podwójnego mechanizmu regulacyjnego, który wymaga zarówno jej translokacji do błony plazmatycznej, jak i podwójnej fosforylacji na Thr308 i Ser473 odpowiednio przez PDK1 i kompleks TORC2.
Immunogen
Peptyd obejmujący i zawierający fosforylowany Ser473 ludzkiego Akt1.
Application
Analiza immunofluroescencji:
Komórki A431 poddane działaniu EGF utrwalono, permeabilizowano i wybarwiono anty-fosfo-Akt (Ser473), klon 6F5 (2 μg/ml) (czerwony). Do wykrywania użyto anty-mouse sprzężonego z Cy3, a do barwienia aktyny użyto Phalloidin-AlexaFluor488 (zielony).
Immunohistochemia:
Anty-fosfo-Akt (Ser473), klon 6F5 rozcieńczono do 1:200, IHC-Select Detection z HRP-DAB.
Cytometria przepływowa:
Do tego testu użyto anty-fosfo-Akt (Ser473) w rozcieńczeniu 1:800.
Przeciwciało anty-fosfo-Akt (Ser473), klon 6F5 wykrywa poziom fosfo-Akt (Ser473) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB, FC, IF, IH.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z większością gatunków, ponieważ sekwencja jest w 100% homologiczna z większością kręgowców.
Rozpoznaje Akt tylko wtedy, gdy jest fosforylowany na Ser473. To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z Akt1/PKBα, gdy nie jest fosforylowane na Ser473.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1κ w 0,1M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150mM NaCl z 0,05% NaN3
Analysis Note
Western Blot Analysis:
0.5-1 μg/mL of this lot detected phosphorylated Akt in lysates from mouse NIH-3T3 fibroblasts treated with 100 ng/mL PDGF for 20 minutes.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB560006405669071398
description
clone 6F5, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM251, purified immunoglobulin
description
clone 11E6, Upstate®, from mouse
description
from rabbit
clone
6F5, monoclonal
clone
RM251, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
11E6, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, vertebrates, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, canine, mouse, human
species reactivity
mouse, canine
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
P31749
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunoblotting: 1:1000-1:2000
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)