Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11E6, monoclonal
species reactivity
rat, canine, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
Gene Information
dog ... Akt1(490878)
human ... AKT1(207)
General description
Application
Poprzednia partia była zalecana w stężeniu 0,05 mg/ml przez niezależne laboratorium do testu ELISA.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Odtworzyć za pomocą 1 mlH2O(15 min. w RT). Stężenie po rekonstytucji: 100 µg/ml
Preparation Note
Rozpuścić przed użyciem. Rekonstytuować za pomocą 1 mlH2Oprzez 15 minut w temperaturze pokojowej. Odtworzone podwielokrotności należy przechowywać zamrożone w temperaturze -80°C. Rozmrożone podwielokrotności mogą być przechowywane w temperaturze 2-8°C przez okres do 3 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Lizaty komórek NIH-3T3 poddane działaniu PDGF.
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected phosphorylated Akt1/PKBa in lysates from mouse NIH-3T3 fibroblasts treated with 100 ng/mL PDGF for 20 minutes.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 11E6, Upstate®, from mouse | description culture supernatant, clone SK703, Upstate® | description clone 11E6, Upstate®, from mouse | description Upstate®, from rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| clone 11E6, monoclonal | clone SK703, monoclonal | clone 11E6, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rat, canine, mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity rat, canine, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information dog ... Akt1(490878) | Gene Information human ... AKT1(207) | Gene Information - | Gene Information - |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?