Przejdź do
05-419
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9E10
Synonim(y):
Anty-CMyc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
9E10, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
223
2600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Myc Tag, klon 9E10, clone 9E10, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Znaczniki epitopowe są przydatne do znakowania i wykrywania białek przy użyciu technik immunoblottingu, immunoprecypitacji i immunobarwienia. Ze względu na ich niewielki rozmiar, jest mało prawdopodobne, aby wpływały na właściwości biochemiczne znakowanego białka.
Znacznik epitopowy Myc jest szeroko stosowany do wykrywania ekspresji rekombinowanych białek w systemach komórkowych bakterii, drożdży, owadów i ssaków.
Przewidywany MW dla ludzkiego Myc: 49 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 408-437 regionu suwaka leucynowego ludzkiego Myc (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS).
Application
Anti-Myc Tag Antibody, klon 9E10 jest przeciwciałem przeciwko Myc Tag do stosowania w IH(P), IC, IP i WB.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Myc i rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy Myc.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Kontrola pozytywna dla ludzkiego Myc: Powszechna ekspresja, w tym lizat komórek A431, lizat komórek raka jajnika lub tkanka raka piersi. Białko fuzyjne Myc wyrażane w komórkach.
routinely evaluated by immunoblot on a Myc-tagged recombinant protein
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)