Przejdź do
05-486
Przeciwciało anty-FADD, klon 1F7
clone 1F7, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-IMD90, Anty-GIG3, Anty-MORT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
39
2530,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
General description
28kDa
Immunogen
Pełnej długości białko fuzyjne znakowane GST odpowiadające ludzkiemu FADD
Application
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Przeciwciało anty-FADD, klon 1F7 wykrywa poziom FADD i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
FADD
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
PBS, pH 7,2 i 50% glicerol
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Other Notes
Zastępuje: 04-1113
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F805306711SAB5702143
description
clone 1F7, Upstate®, from mouse
description
clone FD19, purified from hybridoma cell culture
description
Upstate®, from rabbit
description
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
1F7, monoclonal
clone
FD19, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5L2O10, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)