Przejdź do
05-554
Przeciwciało anty-KDR/Flk-1/VEGFR2, klon CH-11
clone CH-11, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
1666,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CH-11, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
59
1666,00 zł
Cena katalogowa1960,00 złZaoszczędź 15%
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CH-11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDR(3791)
General description
230kDa
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające resztom 1158-1345 mysiego KDR/Flk-1
Application
Przeciwciało anty-KDR/Flk-1/VEGFR2, klon CH-11 wykrywa poziom KDR/Flk-1/VEGFR2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IC i WB.
Biochem/physiol Actions
KDR/Flk-1
Physical form
20 mM fosforan sodu, pH 7,6, 250 mM NaCl z 0,1% azydkiem sodu
Format: Oczyszczony
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HUVEC cells
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)