Przejdź do
05-577
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C, demetylowana, klon 4b7
ascites fluid, clone 4b7, Upstate®
Synonim(y):
Anty-NEDLBA, Anty-PP2Ac, Anty-PP2CA, Anty-PP2Calpha, Anty-RP-C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4b7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
20
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4b7, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36kDa
Immunogen
peptyd (C-RGEPHVTRRTPDYFL) odpowiadający aminokwasom 295-309 ludzkiej podjednostki C PP2A
Application
Anti-PP2A Antibody, C subunit, demethylated, clone 4b7 jest przeciwciałem przeciwko PP2A do stosowania w IC, IP i WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
niemetylowana PP2A, podjednostka C
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Wodobrzusze
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from A431 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)