Przejdź do
07-324
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-NEDLBA, Anty-PP2Ac, Anty-PP2CA, Anty-PP2Calpha, Anty-RP-C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki14 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
16
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 290-304 (DPAPRRGEPHVTRRT) ludzkiego PP2A
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Stres oksydacyjny
Choroby neurodegeneracyjne
To przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania PP2A.
Biochem/physiol Actions
Podjednostka katalityczna PP2A
Physical form
0,2M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu, 5mg/ml BSA przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia immunopowinowactwa
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse brain, heart, testes and spleen homogenates
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)