Przejdź do
05-736
Przeciwciało anty-fosfo-Akt1/PKBα (Ser473), klon SK703, królicze monoklonalne
clone SK703, Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
SK703, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SK703, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
60kDa
Immunogen
Peptyd zawierający pSer odpowiadający pozycji aminokwasowej 473 ludzkiego Akt1/PKBa
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Wykrywaj fosfo-Akt1/PKBα (Ser473) za pomocą tego przeciwciała anty-Akt1, klon SK703 zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
fosforylowany Akt1/PKBa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Przeciwciało oczyszczone z białka A w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on lysates from mouse NIH-3T3 fibroblasts treated with PDGF
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
047360566905796
description
clone SK703, Upstate®, from rabbit
description
culture supernatant, clone SK703, Upstate®
description
clone 11E6, Upstate®, from mouse
description
clone AW24, Upstate®, from rabbit
clone
SK703, monoclonal
clone
SK703, monoclonal
clone
11E6, monoclonal
clone
AW24, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, canine, mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
dog ... Akt1(490878)
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)