Merck
05-806-AF555
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser10), klon 3H10, Alexa ™ 555
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
H3S10P, histon H3 (fosfo Ser10), histon H3, rodzina 3A, H3.3A, histon H3, rodzina 3B, H3.3B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 555
Clone:
3H10, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w loci regulowanych rozwojowo.
Zaobserwowano ~17 kDa.
Immunogen
Epitop: H3 pSer10.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Histone H3 (Ser10) w komórkach HepG2.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-806) nadaje się również do testów inhibicji peptydowej (PIA), cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunofluorescencji, testów multipleksowych, aplikacji Western blotting.
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Alexa Fluor™ 555 to przeciwciało przeciwko fosfo-Histone H3 do stosowania w immunocytochemii.
Biochem/physiol Actions
Klon 3H10 rozpoznaje N-końcowy peptyd histonu z fosforylacją Ser10 (pSer10) w teście specyficzności peptydowej opartym na kulkach. Klon 3H10 nie wiąże niefosforylowanych peptydów lub peptydów tylko z modyfikacją pThr11 lub pSer28.
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków
Physical form
Oczyszczony mysi monoklonalny koniugat przeciwciała IgG1κ w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)