Przejdź do
05-806-AF647
Przeciwciało anty-fosfo histon H3 (Ser10), klon 3H10, Alexa ™ 647
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
H3S10P, histon H3 (fosfo Ser10), histon H3, rodzina 3A, H3.3A, histon H3, rodzina 3B, H3.3B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 647
Clone:
3H10, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
2130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, a histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Di- i tri-metylacja histonu H3 są znakami wyciszającymi geny, podczas gdy usunięcie tych znaków przez geny demetylazy Jmjd1a i Jmjd2c prowadzi do aktywacji genów. Ten produkt jest skoniugowaną wersją kat. Nr kat. 05-806.
Zaobserwowano ~17 kDa (patrz nr kat. 05-806)
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający histonowi H3 fosforylowanemu w Ser10.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
To przeciwciało przeciwko fosforylacji histonu H3 (Ser10), klon 3H10, Alexa Fluor™ 647 jest oczyszczonym mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosforylacji histonu H3 przy serynie 10.
To mAb jest znakowane fluorescencyjnie i zatwierdzone do stosowania w IC. Nieskoniugowana wersja została sprawdzona w FC, ICC, IF, PIA, WB, Mplex.
Physical form
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało sprzężone w buforze zawierającym PBS i 15 mg/ml BSA z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry Analysis in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)