Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
634-2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Rozcieńczenia 1:500 do 1:32 000 tej serii wykryły peptyd CREB zawierający fosfoserynę 133. Przeciwciało NIE rozpoznawało niefosforylowanego peptydu o tej samej sekwencji
Immunofluorescencja / Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania fosfo-CREB (Ser133) przy użyciu immunofluorescencji.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ludzki rak piersi, ekstrakty komórkowe SK-N-MC poddane działaniu forskoliny i FGF.
Western Blot Analysis:
A 1:1,000 to 1:4,000 dilution of this lot detected phospho-CREB (Ser 133) in RIPA lysates from forskolin treated rat PC-12 and mouse 3T3/A31 cells (Figure A).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 634-2, Upstate®, from mouse | description Upstate®, from rabbit | description clone 10E9, Upstate®, from mouse | description from rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form - |
| clone 634-2, monoclonal | clone polyclonal | clone 10E9, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity rat, mouse | species reactivity mouse, rat, hamster, human | species reactivity canine, rat, mouse, human | species reactivity rat, mouse, human, hamster |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) - | technique(s) western blot: suitable, ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?