Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10E9, monoclonal
species reactivity
canine, rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Rehydratyzowany: Stabilny przez 3 miesiące w temperaturze 2-8ºC.
Roztwór należy przechowywać w stanie zamrożonym, unikając powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Analysis Note
Lizat komórek PC12 poddany działaniu forskoliny
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected phosphorylated CREB in whole cell lysates from HepG2 and PC12 cells treated with forskolin.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 10E9, Upstate®, from mouse | description Upstate®, from rabbit | description clone 634-2, Upstate®, from mouse | description from rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form - |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone 10E9, monoclonal | clone polyclonal | clone 634-2, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity canine, rat, mouse, human | species reactivity mouse, rat, hamster, human | species reactivity rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human, hamster |
| Gene Information human ... CREB1(1385) | Gene Information human ... CREB1(1385) | Gene Information human ... CREB1(1385) | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?