Przejdź do
06-598
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4
1 mg/mL, Upstate®
Synonim(y):
Rodzina histonów H4, członek A, histon 1, H4a, klaster histonów 1, H4a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
465
2470,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy, histon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
10 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 2-19
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 2-19 histonu H4 Tetrahymena (AGG(Ac)KGG(Ac)KGMG(Ac)KVGA(Ac)KRHS-C), acetylowany na lizynach 5, 8, 12 i 16.
Application
Immunoprecypitacja:
5 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało acetylowany histon H4 z 500 μg białek ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa traktowanych 5 mM maślanem sodu przez 24 godziny.
Immunocytochemia:
5-10 μg/ml poprzedniej partii dało pozytywne immunobarwienie jądrowe w ludzkich komórkach A431 traktowanych maślanem sodu i utrwalonych lodowatym 1% paraformaldehydem w PBS.
Immunoprecypitacja chromatyny:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji acetylowanego histonu H4 z chromatyny.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania acetylo-histonu H4, znanego również jako członek rodziny histonów H4 A, histon 1-H4a i zostało zatwierdzone w ChIP, ICC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane.
Rozpoznaje acetylowany histon H4.
Reaguje krzyżowo z acetylowanym histonem H2B z Tetrahymena i słabo krzyżowo z acetylowanym histonem H2B z komórek HeLa. Może reagować krzyżowo z innymi acetylowanymi białkami.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty z komórek NIH/3T3, A431, L929 (mysich) i C6 (szczurzych) poddane działaniu TSA, ludzki rak piersi.
Routinely evaluated by western blot on acid-extracted proteins from HeLa cells treated with sodium butyrate.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected acetylated histone H4 in acid-extracted proteins from HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate. A previous lot detected acetylated histone H4 in Tetrahymena macronuclei. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to enhance detection of acetylated histone H4.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
068660710817211
description
1 mg/mL, Upstate®
description
serum, Upstate®
description
Upstate®, from rabbit
description
Upstate®, from rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, rat, human, rabbit, pig, bovine
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)