Przejdź do
06-866
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4
serum, Upstate®
Synonim(y):
Rodzina histonów H4, członek A, histon 1, H4a, klaster histonów 1, H4a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
1215
2750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy, histon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
10 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 2-19
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający a.a. 2-19 histonu H4 Tetrahymena [AGGAcKGGAcKGMGAcKVGAAcKRHS-C], acetylowany na lizynach 5, 8, 12 i 16.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
5-10 μL tej partii immunoprecypitowało aktywną transkrypcyjnie chromatynę zawierającą acetylowany histon H4 z 2 X 106 komórek HeLa stymulowanych surowicą.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Zastosowanie przeciwciała anty-acetylo-histonowego H4 (królicze przeciwciało poliklonalne) zostało opublikowane i zwalidowane w ChIP, WB, ICC w celu wykrycia acetylo-histonu H4 znanego również jako członek rodziny histonów H4 A, histon 1-H4a.
Biochem/physiol Actions
Acetylowany histon H4, acetylowany histon H2B z Tetrahymena i słabo reaguje krzyżowo z acetylowanym histonem H2B z komórek HeLa, może reagować krzyżowo z innymi acetylowanymi białkami.
Inne gatunki nie zostały przetestowane, ale oczekuje się, że będą reagować krzyżowo, ponieważ histon H4 jest dobrze konserwowany.
Physical form
Cała surowica odpornościowa zawierająca 0,05% azydku sodu.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Komórki Jurkat traktowane TSA. W przypadku kontroli negatywnej należy przeprowadzić immunoprecypitację bez przeciwciał, inkubując frakcję supernatantu z 60 μl 50% zawiesiny agarozowej DNA/proteiny A z nasienia łososia. Próbki DNA nieaktywowane transkrypcyjnie powinny być przygotowane jako kontrole dla PCR.
Routinely evaluated by western blot on Tetrahymena macronuclei or acid extracted proteins from HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate.
Western Blot Analysis:
1:2000 dilution of this lot detected acetylated histone H4 in acid extracted proteins from HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to enhance detection of acetylated histone H4.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)