Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
5 μL z poprzedniej partii immunoprecypitowało metylowany histon H3 z 1 x 106 komórek 3T3/A31.
Immunocytochemia:
Rozcieńczenie 1:500 poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie dla metylowanego histonu H3 w komórkach L6 utrwalonych 4% paraformaldehydem i permeabilizowanych przy użyciu 0,1% Triton X-100.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Ekstrakt kwasu HeLa
Western Blot Analysis: 1:2000-1:10,000 dilution of this antibody detected methylated Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
1:2000-1:5000 dilution of a previous lot detected methylated Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa and tetrahymena cells.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Upstate®, from rabbit | description Upstate®, from rabbit | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM135, purified immunoglobulin | description Upstate®, from rabbit |
| species reactivity Tetrahymena sp., human | species reactivity human | species reactivity vertebrates | species reactivity human, vertebrates |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone recombinant monoclonal, RM135, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - | biological source rabbit |
| antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys4)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?