Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, Xenopus, pig, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2R1A(5518)
General description
63-65 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH o długości 13 aminokwasów (MAAADGDDSLY-Ahx-C), zawierający aminokwasy 1-11 ludzkiej podjednostki A PP2A. Ahx to kwas aminoheksanowy. Sekwencja immunizująca jest konserwowana u ludzi, myszy, szczurów, świń i Xenopus.
Application
Podkategoria badawcza
Biologia synaps i synaptyki
Choroby neurodegeneracyjne
Biologia synaps i synaptyki
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka A wykrywa poziom PP2A i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Podjednostka PP2A A, izoforma α
Physical form
100 mM trietyloaminy, 100 mM fosforanu sodu, 0,02% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?