Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- ko-immunoprecypitacji (co-IP)
- analiza western blot
- immunoprecypitacja
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Upstate®, from rabbit | description serum, Upstate® | description serum, Upstate® | description - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form serum | antibody form serum | antibody form - |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity all |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?