Przejdź do
07-441
Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K9me2, histon H3 (di metyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
Application:
DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
444
2460,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Skoniugowany z KLH, 2-krotnie rozgałęziony syntetyczny peptyd zawierający sekwencję ..Rme2KSTG..., w której me2K odpowiada dimetylo-lizynie w reszcie 9 ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza Dot Blot:
Specyficzność potwierdzona przez niezależne laboratorium.
Inhibicja peptydowa:
Swoistość została potwierdzona przez zdolność 1 μM peptydu immunizującego do całkowitego zniesienia wykrywania histonu H3 w analizie western blot ekstraktów kwasu HeLa (rysunek A, linia 4).
Immunocytochemia:
Zgłoszone przez niezależne laboratorium.
Użyj przeciwciała anty-dimetylo-histonowego H3 (Lys9) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w DB, ICC, PIA, WB do wykrywania dimetylo-histonu H3 (Lys9) znanego również jako H3K9me2, Histon H3 (di metyl K9).
Biochem/physiol Actions
Spodziewana reakcja krzyżowa z drożdżami mysimi, kurzymi, szczurzymi i rozszczepialnymi, ale nie z drożdżami pączkującymi. Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat całych komórek HeLa, lizat komórek U2OS.
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa acid extract and recombinant Histone H3 (cat. # 14-411).
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected dimethyl Histone H3 on 10 μg of HeLa acid extract but not on recombinant Histone H3.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)