Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IP, WB
Citations:
37
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-MEK1, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
General description
45kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom 2-18 (PKKKPTPIQLNPAPDGS) ludzkiego MEK1.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Kinazy MAP
To przeciwciało anty-MEK1 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania MEK1.
Biochem/physiol Actions
MEK1
Przewidywana reakcja krzyżowa z królikiem na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
70% bufor do przechowywania (0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu) i 30% glicerol.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from A431 and 3T3/A31 cells.
Other Notes
Zastępuje: 04-376
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-MEK1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?