Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
1
2460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr292)
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
General description
~44 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi, szczurzy i chomiczy fosfo-MEK1 (Thr292).
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosforylowany MEK1 (Thr292) w lizatach RIPA nietraktowanych komórek A431.
Przeciwciało anty-fosfo-MEK1 (Thr292) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-MEK1 (Thr292) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfo-MEK1 (Thr292).
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Zastępuje: 07-348
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?