Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
Informacje o tej pozycji
341,00 zł
agency
ISO 11731
sterility
sterile
form
plate (Media Filled)
feature
ready-to-use
packaging
pack of 20 plates
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate size
90 mm
pH
6.9 ± 0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for bacteria: Legionella spp
General description
Podłoże zawiera węgiel drzewny, który służy jako środek detoksykujący. Ekstrakt drożdżowy stanowi bogate źródło witamin, azotu i węgla. Bufor ACES pomaga utrzymać optymalne pH dla wzrostu, podczas gdy pirofosforan żelaza i α-ketoglutaran stymulują wzrost gatunków Legionella.
Legionella to gram-ujemne bakterie w kształcie pręcików, powszechnie występujące w różnych biotopach słodkowodnych, często związane z pierwotniakami, takimi jak ameby, gdzie mogą rosnąć wewnątrzkomórkowo.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description plate size 90 mm, ready-to-use, sterile, pack of 20 plates, selective for bacteria: Legionella spp | description plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp | description liquid, for Legionella spp., pkg of 5 vials | description NutriSelect® Plus, powder, for Legionella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature - | feature - |
| suitability selective for bacteria: Legionella spp | suitability selective for Legionella spp | suitability Legionella spp. | suitability Legionella spp. |
| agency ISO 11731 | agency ISO 11731 | agency according to ISO 11731:2017 | agency according to ISO 11731 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) microbiology, clinical testing |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?