Przejdź do
0796
Agar ze zbuforowanym węglem drzewnym i ekstraktem drożdżowym (BCYE)
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp
Synonim(y):
Legionella Growth Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 11731
sterility
sterile
product line
ReadyPlate™
form
plate (Semi-solid Media Filled)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
6.9 ± 0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Legionella spp
General description
BCYE Agar, znany również jako Buffered Charcoal Yeast Extract Agar, to gotowa do użycia pożywka zaprojektowana zgodnie z normą ISO 11731 do wykrywania Legionella spp.
Pożywka zawiera węgiel drzewny, który służy jako środek detoksykujący. Ekstrakt drożdżowy stanowi bogate źródło witamin, azotu i węgla. Bufor ACES pomaga utrzymać optymalne pH dla wzrostu, podczas gdy chlorowodorek L-cystyny, pirofosforan żelaza i α-ketoglutaran stymulują wzrost gatunków Legionella.
Legionella to gram-ujemne bakterie w kształcie pręcików, powszechnie występujące w różnych biotopach słodkowodnych, często związane z pierwotniakami, takimi jak ameby, gdzie mogą rosnąć wewnątrzkomórkowo. Legionella wywołuje zapalenie płuc (choroba legionistów) i chorobę gorączkową (gorączka Pontiac).
Application
Buffered Charcoal Yeast Extract Agar jest stosowany do liczenia, wykrywania i izolowania Legionella spp w próbkach wody z przemysłu spożywczego i napojów.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0798743030797
Millipore
Millipore
0797
Agar GVPC
description
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp
description
plate size 90 mm, ready-to-use, sterile, pack of 20 plates, selective for bacteria: Legionella spp
description
NutriSelect® Plus, powder, for Legionella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
description
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
plate (Semi-solid Media Filled)
form
plate (Media Filled)
form
powder
form
plate (Semi-solid Media Filled)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
suitability
selective for Legionella spp
suitability
selective for bacteria: Legionella spp
suitability
Legionella spp.
suitability
selective for Legionella spp
agency
ISO 11731
agency
ISO 11731
agency
according to ISO 11731
agency
ISO 11731
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)