Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
ECL Cell Attachment Matrix z guza myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS).
Application
Czynnik przywiązania do hodowli komórkowej
Physical form
5 mg w 5 ml 0,05 M Tris-HCl, pH 7,4, 0,15 M NaCl. Białko oznaczane w teście wiązania barwnika Bradforda przy użyciu gamma globuliny jako wzorca. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Analysis Note
Routinely evaluated in a Neurite Outgrowth Assay using PC12 rat pheochromocytoma cells.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?