Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
30 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
• Detector-specific impurity control, targeting the precise analyte classes most detrimental to ECD (halogenated compounds) and FID (hydrocarbons and organic residues) performance, resp.
• Widest specified retention time range, guaranteeing a clean chromatographic baseline from early- to late-eluting analytes
• Batch-to-batch consistency, ensuring long-term reproducibility across routine and regulatory analytical workflows
Analysis Note
- GC-ECD (early retention window): ≤ 1 ng/mL relative to tetrachloromethane
- GC-ECD (late retention window): ≤ 2 pg/mL relative to lindane
- GC-FID: ≤ 2 ng/mL relative to n-tetradecane
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?