Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
vapor pressure
0.03-0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
5250 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-1 °C
density
2.96 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Tetrabromoetan jako donor dziury ς dla ligandów bromkowych: Wiązanie halogenowe pomiędzy C2H2Br4 i bromkowymi kompleksami dialkilocyjanamidowymi platyny(II): W pracy zbadano XBs z 1,1,2,2-tetrabromoetanem jako donorem XB w tworzeniu kompleksu 1:1 C2H2Br4 i bromku dialkilocyjanamidu platyny(II) (AM Cheranyova, DM Ivanov, 2021).
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 2,950 - 2,970
Woda (K. F.): ≤ 0,05 %
Tożsamość (IR): pomyślnie przeszedł test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-tetrabromoetan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-27-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?