Przejdź do
1.00063
Acetic acid (glacial)
100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Kwas etanowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
200 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99.8% (alkalimetric)
Concentration:
≤-100%, ≤100%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Safebreak bottle (glass/PE)
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas octowy (lodowaty) 100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C, 800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
sustainability
Sustainability features
concentration
≤-100%, ≤100%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
cation traces
Ag: ≤0.005 ppm, Al: ≤0.020 ppm, As: ≤0.010 ppm, Au: ≤0.010 ppm, B: ≤0.100 ppm, Ba: ≤0.010 ppm, Be: ≤0.005 ppm, Bi: ≤0.050 ppm, Ca: ≤0.100 ppm, Cd: ≤0.020 ppm, Co: ≤0.010 ppm, Cr: ≤0.020 ppm, Cu: ≤0.010 ppm, Fe: ≤0.050 ppm, Ga: ≤0.050 ppm, Ge: ≤0.020 ppm, Hg: ≤0.005 ppm, In: ≤0.050 ppm, K: ≤0.100 ppm, Li: ≤0.010 ppm, Mg: ≤0.050 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, Mo: ≤0.010 ppm, Na: ≤0.200 ppm, Ni: ≤0.020 ppm, Pb: ≤0.010 ppm, Pt: ≤0.100 ppm, Sn: ≤0.050 ppm, Sr: ≤0.010 ppm, Ti: ≤0.050 ppm, Tl: ≤0.020 ppm, V: ≤0.010 ppm, Zn: ≤0.030 ppm, Zr: ≤0.050 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas octowy (lodowaty) 100%( produkt klasyEMSURE® ) jest zoptymalizowany pod kątem analiz regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych. Oferuje najwyższą jakość i niezrównany zakres specyfikacji, aby zapewnić pełną kontrolę warunków testowych i wyeliminować niepewności. Odczynnik ten jest idealny do wymagających procedur analitycznych, które wymagają niskich limitów wykrywalności i maksymalnej czułości.
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Features and Benefits
Zalety tego produktu:
  • Usprawniona praca laboratorium
  • Oszczędność czasu i kosztów
  • Doskonała porównywalność wyników
  • Pewność podczas stosowania produktu
  • Dokładność w odniesieniu do zanieczyszczeń
  • Pewność analizy i produkcji
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy (lodowaty) 100%
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers