Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116130
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.1%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The ready-to-use Nuclear fast red-aluminum sulfate solution 0.1% for microscopy, is used for counterstaining in histochemical reactions, e.g. in Berlin blue staining for detection of iron or in silver staining of reticulin fibers. Nuclear fast red-aluminum sulfate solution 0.1% can also be used for nuclear staining with Alcian blue. 500 ml of the Nuclear fast red-aluminum sulfate solution 0.1% are sufficient for staining at least 2,500 specimens. The solution has an excellent quality as it is an IVD registered product and is CE certified, thus, it can be used in an accredited laboratory. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
For nuclear staining and for counterstaining in histochemical reactions e.g. Berlin blue
Analysis Note
Suitability for microscopypasses testNucleidark redCytoplasmlight redAcid mucosubstanceslight blue
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?