Przejdź do
1.00134
Kwas benzoesowy
standard for elemental analysis
Synonim(y):
Kwas fenylomrówkowy, kwas benzenokarboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-618-2
Form:
solid
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Znajomy pierścień: biosynteza roślinnych kwasów b enzoesowych - Badanie to bada szlaki biosyntezy prowadzące do kwasu benzoesowego w roślinach, ważne dla zrozumienia metabolizmu roślin i inżynierii syntetycznych szlaków produkcji pochodnych kwasu benzoesowego (Widhalm i Dudareva, 2015).
  • Pd (II)-katalizowana funkcjonalizacja meta-C-H pochodnych kwasu benzoesowego - Opisuje metodę funkcjonalizacji meta-C-H pochodnych kwasu benzoesowego, która może mieć kluczowe znaczenie dla zastosowań w chemii syntetycznej (Li et al., 2016).
Analysis Note
C (Węgiel): 68,8
H (Wodór): 5,0
O (Tlen): 26.2
Odpowiedni do oznaczania C, H, O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas benzoesowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65-85-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)