Przejdź do
1.00223
Methyl benzoate
(distilled and stabilized Type A), Technipur®
Synonim(y):
Methyl benzenecarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
190 L
Przewidywany termin wysyłki30 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
17 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1072099
MDL number:
17 020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.68 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 0.36 hPa ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl benzoate is a volatile aromatic ester widely used in perfumery industries because of its pleasant smell. It is also an important class of chemical intermediate commonly used in plasticizers, pharmaceuticals, dyeing polyester fibers, solvents, disinfectants, and pesticides.
Application
Methyl benzoate can be used as:
  • A solvent in the ink-jet printing of polymers.
  • A nonreacting plasticizer in the efficient crosslinking reaction of phenolic resin.
  • A starting material to synthesize glycol dibenzoate plasticizers by transesterification with glycols.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl benzoate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)